Learn More
Fisherbrand™ Cubetas de electroporación Plus™ Fisherbrand™
Las cubetas desechables codificadas con color encajan en la mayoría de electroporadores
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15542423
  • 287.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las cubetas desechables con código de colores son compatibles con la mayoría de los electroporadores.
  • Policarbonato transparente de calidad médica para una alta visibilidad
  • El aluminio pulido reduce la frecuencia de la formación de arcos
  • El tapón redondo permite que se quite con una sola mano
  • FB102 tiene electrodos de aluminio incorporados
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
400 μl
Electrodos de aluminio incorporados
Electroporadores
Cubeta de electroporación
Policarbonato
2 mm