Learn More
Fisherbrand™ Disposable Wintrobe Tube
Labelled with white enamel for easy reading
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 12392063
Cantidad Precio
1 45.60€ / cada uno
10 38.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío
28-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Precision-scaled from the interior base
  • Ideal for determining sedimentation rates and hematocrit values
Especificaciones
Especificaciones
Healthcare
No
Wintrobe tube