Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio borosilicatado desechables con tapón de rosca de polipropileno
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio de borosilicato al precio de los tubos desechables—
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 12.51900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527413
  • 910.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
  • Tapón de rosca de polipropileno natural sin revestimiento
  • Con área de escritura
Ideal para cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de sangre y procedimientos de compatibilidad cruzada
Información de órdenes
Envasados en bandejas de 250 o 500
Especificaciones
Especificaciones
Natural
Tubo de ensayo
100 mm
Tapón
Bandeja; envasada al vacío
No estéril
Tapón de rosca
Polipropileno
12 ml
Vidrio de borosilicato
Cultivo de tejidos, bacteriología, química clínica, tipificación de la sangre y procedimientos de compatibilidad cruzada.
Punto de marca
1000/pack
16 mm
Tubo de cultivo desechable
Certificados
Ver productos accesorios