Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
25.10€
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 1 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11827813
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 100 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11857813
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 1500 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11897813
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
18 50 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11837823
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
24 40 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11877823
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
30 35 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11817833
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
36 25 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11857833
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
18 20 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11897833
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
5 200 μl
25.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Peine
1 mm
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical