Learn More
Fisherbrand™ Combs for Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis, 1.5mm Thick
For use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel Standard Vertical Gel Electrophoresis units.
25.95€
Especificaciones
Color | Rojo |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical |
Tipo | Peine |
Cantidad | 1 unidad |
Grosor (métrico) | 1,5 mm |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11837813
|
Fisherbrand™
|
10 | 160 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11867813
|
Fisherbrand™
|
1 prep., 1 marcador | 2200 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11807823
|
Fisherbrand™
|
18 | 80 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11847823
|
Fisherbrand™
|
60 | 60 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11887823
|
Fisherbrand™
|
30 | 50 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11827833
|
Fisherbrand™
|
36 | 40 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11867833
|
Fisherbrand™
|
48 | 30 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11807843
|
Fisherbrand™
|
5 | 320 μl |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
- Maximises sample volume
- 18-sample and 36-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Especificaciones
Rojo | |
Peine | |
1,5 mm |
Verti-Gel Maxi, 2-Gel Unidades estándar de electroforesis en gel vertical | |
1 unidad |