Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 2mm Thick
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
21.40€ - 30.25€
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel
Tipo Peine
Cantidad 1 unidad
Grosor (métrico) 2 mm
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Volumen de la muestra (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11813483
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10 36 μl
22.85€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Add to basket
11843483
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
1 prep., 1 marcador 405 μl
21.40€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Add to basket
11883483
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
12 27 μl
30.25€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11823493
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
16 20 μl
29.05€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11867553
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
2 prep., 2 marcador 180 μl
21.40€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Add to basket
11807563
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
4 prep., 2 marcador 96 μl
21.40€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Add to basket
11847563
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
8 50 μl
29.10€
cada uno
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Add to basket
11887563
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
8 23 μl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifications
Specifications
Azul
Peine
2 mm
Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel
1 unidad
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates