Learn More
Fisherbrand™ Peine, grosor de 0.75 mm
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11873473
  • 19.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recomendado para geles de alta resolución y datos de calidad de publicación
  • Para bandas firmemente colocadas
  • Se puede ajustar la altura sin necesidad de herramientas especiales o soportes para peines, para dar al usuario un control total sobre la profundidad del pocillo y el volumen de carga de las muestras
  • La parte posterior rígida del peine evita la deformación inducida por calor
  • Las guías de carga reversibles se colocan directamente encima de cada pocillo para proporcionar una cómoda plantilla de carga para pipetas de uno y varios canales
  • Los peines de 8 y 12 muestras son compatibles con pipetas multicanal
Especificaciones
Especificaciones
Negro
Peine
1 unidad
152 μl
Miniunidad horizontal de electroforesis en gel Sub-Gel
1 prep., 1 marcador
0,75 mm