Learn More
Fisherbrand™ Frascos tipo Boston transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 mL
500 ml
1000 ml
Cantidad:
12/Cs.
12/caja
24/caja
Descripción
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El vidrio Flint transparente es adecuado cuando la visibilidad es importante y no es necesaria la protección de rayos UV
- Los frascos respetuosos con el medio ambiente eliminan los residuos y ayudan a garantizar la integridad del producto para el almacenamiento a largo plazo
Especificaciones
Capacidad | 60 ml (2 oz) |
Revestimiento del tapón | PTFE/polietileno |
Material del cierre | Polipropileno |
Tamaño del tapón | 20-400 |
Tipo de tapón | Rosca |
Diámetro (métrico) | 39 mm |
Dispensación a través del tapón | Yes |
Tipo de producto | Boston Round Bottle |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |