Learn More
Bel-Art™ Anillos de seguridad en forma de C para matraces
Encajan perfectamente en matraces con conexiones de tubos laterales. Los anillos de seguridad en forma de C para matraces Bel Art están disponibles en cuatro combinaciones de diámetro/peso.
39.30€ - 51.95€
Especificaciones
Tipo de producto | Accesorio |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Verde brillante |
Material | Plomo |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10233553
|
Bel-Art™
F18308-0500 |
4,31 cm | 7,62 cm | Matraces de 125 a 500 ml | 230 g |
39.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11362744
|
Bel-Art™
F18308-2000 |
5,58 cm | 10,16 cm | Matraces de 500 a 2000 ml | 680 g |
51.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11372744
|
Bel-Art™
F18308-4000 |
7,11 cm | 11,43 cm | Matraces de 1000 a 4000 ml | 900 g |
51.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11342234
|
Bel-Art™
F18308-1000 |
5,1 cm | 8,89 cm | Matraces de 250 a 1000 ml | 450 g |
48.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- No es necesario desconectar los tubos
- Los anillos de plomo están cubiertos de un revestimiento de vinilo Vikem que protege el instrumental de vidrio
- Los anillos son lo suficientemente flexibles como para expandirse y albergar recipientes más anchos
Especificaciones
Accesorio | |
No esterilizable en autoclave | |
Verde brillante | |
Plomo |