Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de polipropileno con puños elásticos desechables de protección básica
Instrumental de laboratorio con construcción de polipropileno hilado sin látex
Marca:  Fisherbrand™
19.29 EUR hasta el 2019-06-30
Use el código promocional "13584" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451922
  • 27.55€ / paquete de 25
Stock Remoto 445
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bata de laboratorio de un solo uso
  • Cuello estándar, sin bolsillos
  • 25 batas de laboratorio envasadas/caja
  • Los puños elásticos mantienen fijas las mangas
  • Cinco botones para un cierre seguro
  • Peso del tejido: 50 g/m2
  • Blanco
Nota: Hay disponibles otros materiales, colores y opciones. Consulte las batas de laboratorio desechables de protección básica con bolsillos Fisherbrand y las batas de laboratorio de SMS desechables de protección básica Fisherbrand.
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Blanco
Polipropileno
L
A presión
Elástico
0
5 tapones a presión
Videos
Documentación