Learn More
Fisherbrand™ Mascarillas desechables de protección avanzada
Proporciona protección cómoda
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451932
  • 26.75€ / paquete de 500
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Advanced protection
  • Disposable, single use
  • Choice of ear loops or tie closure
  • Nonwoven polypropylene outer layer
  • Thermally bonded nonwoven polypropylene inner layer
  • Latex-free
  • Choice of blue or white
  • Universal size/fit
Especificación
Especificación
Blanca
Universal
Yes
Nonwoven Polypropylene (outer) / Thermally Bonded Nonwoven Polypropylene (inner)
Polipropileno no tejido (exterior) / polipropileno no tejido unido térmicamente (interior)
Yes
2 capa
Sujeción en las orejas
Videos
Documentación