Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™, volumen líquido de 260 ml
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Temperatura de estandarización: 60 °F
- División: 0,001
- Longitud: 260 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
125 H | |
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | |
Líquidos más pesados que el agua | |
260 mL |
0,001 | |
260 mm | |
De 1,00 a 1,05 ASTM 125H-62 | |
60 °F |