Learn More
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
- Ventanas de vidrio para trabajar en la región ultravioleta y región visible
Especificaciones
Ultra microcelda de absorción | |
100 μl | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Ea., 8 Ea./Cs. | |
De 200 a 2500 nm | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo |
Centro: 15 mm | |
Cuarzo | |
2 mm | |
10 mm | |
45mm | |
12,5mm | |
Rectangulares |