Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 96 pocillos
Ideales para el almacenamiento con volúmenes de pocillo grandes de 500 μl—
Marca: Fisherbrand™
62.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.05000kg
Descripción
- Polipropileno
- Unión mínima
- Resistente a muchos reactivos
- Resisten temperaturas de - 80 °C a + 121 °C (de - 112 °F a + 250 °F)
- Diseño fácil de automatizar optimizado para HTS
Especificaciones
Estándar | |
Amarillo | |
96 | |
Redondo |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Para el almacenamiento de volúmenes del pocillo generosos de 500 μl |