Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color
Útil para muchas aplicaciones de etiquetado —se adhieren a la mayoría de las superficies y se puede escribir en ellas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de -23° a +121 °C
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
Las cintas se suministran sin dispensador
Especificaciones
Amarillo | |
Papel | |
Resistente al agua, al aceite y al ácido | |
De -10 °F a 250 °F | |
14 yd x 1 pulg. | |
13 m | |
25 mm |
Cinta | |
Cinta de etiquetado de color | |
3/Paq. | |
De -23° a +121 °C | |
14 yd | |
1 in | |
19,05 mm (1 pulgadas) de diámetro interno |