Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15894575
  • 47.10€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Excelente para la codificación por colores
  • Resisten temperaturas de -23° a +121 °C
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluyendo vidrio, plástico y metal
  • Se retira limpia y fácilmente
Las cintas se suministran sin dispensador.
Especificaciones
Especificaciones
Núcleo de 25,4 mm (1 pulg.)
Cinta
Cinta de etiquetado de color
4/Paq.
De -23 °C a +121 °C
14 yd
0,75 in
Azul
Papel
Resistente al agua, al aceite y al ácido
De -23 °C a 121 °C (-10 a 250 °F)
60 yd x 0,75 pulg.
13 m
19 mm