Learn More
Fisherbrand™ Pouches for FB-GC10-1 Vertical Gel Caster
Pouches for use with FB-GC10-1 Vertical Gel Caster.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.21000kg
Descripción
- Dimensiones: 10L y 10cmW×
Especificaciones
Sistema de preparación de gel Owl™ JGC-4 | |
25/paq. | |
10 cm |
Bolsa de gel | |
10 cm |