Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Minigel Systems: Combs
For use with Horizontal Minigel systems
51.60€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast™ |
---|---|
Tipo | Peine estándar |
N.° de dientes | 5 |
Anchura de los dientes (métrico) | 11,3 mm |
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11902955
|
Fisherbrand™
|
1,5 mm | 80 μl |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12434567
|
Fisherbrand™
|
1 mm | 55 μl |
51.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Sistema de electroforesis de minigel B1A y multigel A2-OK Owl™ EasyCast™ | |
Peine estándar | |
5 | |
11,3 mm |