Learn More
Fisherbrand™ Sistemas de geles grandes horizontales Marcador
Preparativo/marcador para peine de 1,5 mm
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11952925
  • 60.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
2
1450/35 μl
19,4/0,5 cm
Peine Preparativo
0,15 cm
(7,6/0,19 pulg.)