Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Para sistemas de gel grandes
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5 | |
25 x 20 cm | |
0,15 cm | |
9,8 in | |
7,8 in | |
20 cm |
Peine estándar | |
24 | |
45 μl | |
25 cm | |
0,25 pulg | |
0,65 cm |