Learn More
Fisherbrand™ 24-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
24-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12463637
  • 44.10€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Especificaciones
Especificaciones
15 x 15 cm
0.1 cm
0.35 cm
Standard Comb
24
15 μL
Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System