Learn More
Fisherbrand™ 20-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
20-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
43.10€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System
Tipo Standard Comb
N.° de dientes 20
Anchura de los dientes (métrico) 0.45 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Grosor de los dientes (métrico) Volume (Fill) Metric Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Grosor de los dientes (métrico) Volume (Fill) Metric Precio Cantidad y disponibilidad  
12453637 Ver documentos Fisherbrand™
0.1 cm 20 μL 43.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11989127 Ver documentos Fisherbrand™
0.15 cm 30 μL 43.10€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Especificaciones
Especificaciones
Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System
Standard Comb
20
0.45 cm