Learn More
Fisherbrand™ 16-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
16-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12433637
  • 54.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accesorio para usar con sistemas horizontales Midigel
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1
16
30 μl
0,61 cm
Peine estándar
0,1 cm
0,24 in