Learn More
Fisherbrand™ 16-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
16-Tooth Combs for Horizontal Midigel Systems
54.20€ - 56.10€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 |
---|---|
Tipo | Peine estándar |
N.° de dientes | 16 |
Anchura de los dientes (imperial) | 0,24 in |
Anchura de los dientes (métrico) | 0,61 cm |
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grosor de los dientes (métrico) | Volumen (llenado) métrico | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12433637
|
Fisherbrand™
|
0,1 cm | 30 μl |
54.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12443637
|
Fisherbrand™
|
0,15 cm | 45 μl |
56.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Especificaciones
Sistema de electroforesis en geles grandes Owl™ A1 | |
16 | |
0,61 cm |
Peine estándar | |
0,24 in |