missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems

14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15292086

  • 44.10€ / cada uno


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Accessory for use with Horizontal Midigel Systems

Especificaciones

Especificaciones

Standard Comb
14
35 μL
Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.1 cm
0.72 cm
Videos
Documentos