Learn More
Fisherbrand™ 14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
14-Tooth Microplate Format Combs for Horizontal Midigel Systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12443647
  • 44.10€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accessory for use with Horizontal Midigel Systems
Especificaciones
Especificaciones
Standard Comb
14
35 μL
Owl™ A1 Large Gel Electrophoresis System
Microplate
0.1 cm
0.72 cm