Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottles
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Marca: Thermo Scientific™ N10810
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
- Frascos de repuesto de diferentes tamaños para mayor comodidad
- Los frascos de lavado y desecho incluyen sensores de nivel de líquido
- Frascos de lavado de 4 l y frascos para desechos de 9 l disponibles para aplicaciones de automatización
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Especificaciones
Cuadrada | |
Frasco para desechos | |
Tapón con tubos y sensores de nivel de líquido |
4 L | |
135,25 oz | |
Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa |