Learn More
Fisherbrand™ Vessel Holders for Heavy-duty Vortex Mixers
For use with heavy-duty vortex mixers.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
- El soporte de caucho asegura matraces Erlenmeyer de 125 y 250 ml o matraces Erlenmeyer de 500 y 1000 ml
- Requiere el soporte universal
Especificaciones
De 500 a 1000 ml | |
Caucho | |
Alfombrilla de agarre | |
Soporte universal |
Soporte para recipientes grande | |
Mezclador vórtex de alta resistencia | |
1 |