Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Silicone Pump Tubing
Ideal for use with food, pharmaceuticals, and other critical solutions
57.75€ - 89.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Silicona |
Longitud global (imperial) | 25 pies |
Longitud global (métrico) | 7,6 m |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11701446
|
Fisherbrand™
|
3/16 pulg | Todas las bombas de velocidad variable |
89.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11761555
|
Fisherbrand™
|
1/16 pulg | Todas las bombas de velocidad variable |
57.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Ideales para su uso con alimentos, productos farmacéuticos y otras soluciones esenciales
- Replacement tubing for Variable-Speed Pump
- Can be sterilized by autoclaving
Especificaciones
Tubos de bombas | |
Silicona | |
7,6 m |
Esterilizable en autoclave | |
25 pies |