Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™, fundas impermeables
Accesorios para registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05600kg
Descripción
Accessories for Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger.
15-081-145
- Fundas de papel impermeables
- Para proteger el sensor de la sonda de temperatura
- Transparente
- USB estándar A a Mini B, IC-9P o USB a convertidor serie
- Compatible con USB versión 2.0, ELV y RoHS
- Longitud de cable: 1,5m
- Las múltiples bases permiten programar por lotes hasta 8 unidades
Especificaciones
Fundas de papel impermeables | |
Paper | |
Protección del sensor de sonda | |
Registrador de datos de temperatura Fisherbrand Traceable Logger-Trac |