Learn More
Fisherbrand™ Termómetro digital Traceable™ con sonda de acero inoxidable
Termómetro de rutina y asequible que controla la temperatura de forma ininterrumpida. Termómetro digital Fisher Scientific Traceable con prácticas alarmas altas y bajas; vigila automáticamente las soluciones. Con el toque de un botón, puede mostrar temperaturas, alternar entre °F y °C o establecer alarmas altas y bajas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11468kg
Includes: Soporte articulado, sonda de acero inoxidable, pila AAA y certificado Traceable
Descripción
Para una supervisión continua. Utilice el termómetro digital con sonda de acero inoxidable Fisher Scientific™ Traceable™ en alimentos, suelos, cubetas, baños de agua, aguas residuales e incubadores. Prácticas alarmas alta y baja; busca soluciones de forma automática.“” Visualice la temperatura, cambie de °F a °C o fije alarmas altas/bajas con solo tocar un botón.
p>- Puede programarse en incrementos de 1°; emite una señal sonora cuando la temperatura es superior o inferior a los valores de referencia
- La resolución es 0,1°, la precisión es de ± 1 °C
- El modo de alarma se puede desactivar cuando no sea necesario
- Coloque la pinza de la sonda en la unidad para un almacenamiento práctico
- La pila funciona de manera continua durante un año
- La pantalla es de 0,5 pulg y se lee a 10 pies.
Información de órdenes
Diámetro de la sonda x l: 3,6 x 184,2 mm (0,14 x 7,25 pulg); Longitud del cable: 0,91 m (3 pies); Peso: 85 g (3 oz)
Certifications
Incluye certificado de trazabilidad con número de serie individual, de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología). Emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por la A2LA.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
1.27 cm | |
10.2 x 5.08 x 10.2 cm (4 x 2 x 4 pulg) | |
4 pulg | |
Soporte articulado, sonda de acero inoxidable, pila AAA y certificado de trazabilidad | |
7.25 pulg | |
91.44 cm | |
0.1°C | |
85.04 g | |
4 pulg | |
260°C | |
-50°C | |
De - 50 °C a + 260 °C | |
LCD |
0.5 pulg | |
0.14 pulg | |
Alimentos, suelos, cubetas, baños de agua, aguas residuales e incubadores | |
10.2 cm | |
36 pulg | |
10.2 cm | |
18.41 cm | |
3 oz | |
2 pulg | |
500.8°F | |
-58°F | |
De -58 °F a +500.8 °F | |
±1°C | |
5.08 cm |