Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de tipo K de grandes dígitos Traceable™
Cambie de F a C con tocar un solo botón
Marca:  Fisherbrand™ 90028-17
133.86 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11709775
  • 157.02€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Maletín de transporte, pila de 9 V, sonda con reborde tipo K con cable de 1,2 m (4 pies), certificado trazable
Descripción
Descripción
Presenta dígitos grandes de 15,74 mm (0,62 pulgadas), legibles a 457,2 cm (15 pies) El termómetro de tipo K de dígitos grandes Fisher Scientific™ Traceable™ es un termómetro de tecnología avanzada, lectura rápida y fácil de usar con sonda de termopar de tipo K. Cambie de F a C con tocar un solo botón.
  • La pantalla se actualiza 2,5 veces por segundo
  • Construcción de plástico ABS resistente a golpes
  • Recupera las lecturas de temperatura máxima
  • Los dígitos de tamaño jumbo de 15,74 mm (0,62 pulgadas) que se pueden leer a 457,2 cm (15 pies) de distancia
  • El botón HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
  • Dimensiones: 3 × 7,25 × 1,25 pulg. (7,62 × 18,4 × 3,18 cm)
  • Peso: 2g (7 oz)
Nota: La sonda suministrada con el elemento solo tiene un intervalo de -40 a 250 °C. La temperatura máxima es de 250 °C con sonda suministrada.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST
48 pulg
121,92 cm
Termopar de tipo K
7 oz
Termómetro digital
2000°F
-58 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 2000 °F)
1 °C
8 cm
Maletín de transporte, pila de 9 V, sonda con reborde tipo K con cable de 1,2 m (4 pies), certificado trazable
184 mm
Plástico ABS
1 °C
198,44 g
7,25 in
1093,3 °C
-50°C
Sí
Digital