Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Big-Digit See-Thru™
Se fijan al exterior de una ventana para ver las temperaturas exteriores. Los termómetros de grandes dígitos Fisher Scientific Traceable See-Thru tienen una pantalla transparente con dígitos de 3.1 cm de Al (1.25 pulg) que muestran las temperaturas máximas/mínimas y la actual.
27.60€ - 28.50€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DNV, ISO 17025, A2LA |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,25 x 3,5 x 0,75 pulg (10,8 x 8,9 x 1,9 cm) |
Visualizar cotas | 1.25 in. (3.1 cm) H |
Para utilizar con (aplicación) | En exteriores, en espacios de almacenamiento, campanas extractoras, laboratorios, salas limpias, refrigeradores y áreas de planta |
Altura (imperial) | 0,75 in |
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11892592
|
Fisherbrand™
|
Celsius | De -25°C a +70°C |
27.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15263996
|
Fisherbrand™
|
Fahrenheit | No disponible |
28.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Restablecimiento automático diario de mín./máx.
- Escala de temperatura: de – 13.0° a + 158.0 °F o de – 25.0° a + 70.0 °C
- Resolución: 0.1°
- Exactitud: ±1°C
- Dimensiones: 3.5 × 4.25 × 8.9 × 10.8 × 1.9 cm ( 0.75 pulg)
- Peso: 0.2 kg (8 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™; indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
DNV, ISO 17025, A2LA | |
1.25 in. (3.1 cm) H | |
0,75 in | |
Cinta de montaje, Velcro™, pila AAA | |
0,1°C | |
200 g | |
Termómetro trazable: Celsius | |
AAA | |
LCD digital |
4,25 x 3,5 x 0,75 pulg (10,8 x 8,9 x 1,9 cm) | |
En exteriores, en espacios de almacenamiento, campanas extractoras, laboratorios, salas limpias, refrigeradores y áreas de planta | |
1,9 cm | |
108 mm | |
8 oz | |
3,5 in | |
4,25 in | |
± 1°C | |
8,9 cm |