Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores de bolsillo SX-Timer™ y Quick-Timer™
Fácil de leer y usar sin botones, pilas ni ajustes confusos Los temporizadores de bolsillo Fisherbrand SX-Timer y Quick-Timer se pueden ajustar de 1 a 60 minutos en incrementos de un minuto.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
Includes: Funda de plástico ABS resistente a sustancias químicas, cordón, llavero, imán en el dorso
Descripción
- Gire el puntero hasta el ajuste de cuenta atrás deseado para dar cuerda automáticamente a los temporizadores
- El puntero indicador siempre muestra el tiempo exacto restante.
- Suena una campana de cinco segundos cuando llega a cero
- Funda de plástico ABS resistente a productos químicos
Quick-Timer
- Azul/blanco con imán en el dorso
- Diámetro: 2,5 × 1 pulg. (6,4 × 2,5 cm)
- Peso: 85 g (3 oz)
SX-Timer
- Azul translúcido/blanco
- Diámetro: 2,25 × 1 pulg. (5,7 × 2,5 cm)
- Peso: 2,25 oz (63 g)
Especificaciones
Temporizador de bolsillo | |
Timbre alto de 5 s | |
Azul/blanco | |
2,54 cm | |
6,35 cm | |
85,04 g |
De 0 a 60 min | |
1 min | |
1 in | |
2,5 in | |
3 oz | |
Funda de plástico ABS resistente a sustancias químicas, cordón, llavero, imán en el dorso |