Learn More
Fisherbrand™ Soporte para microplacas apilable para mezcladores vórtex de microplacas
Para uso con mezcladores vórtex de microplacas 02-216-108 y 02-216-109
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
- Para maximizar la capacidad del mezclador vórtex de alta resistencia a ocho microplacas apilando la bandeja sobre el soporte de cuatro placas
Especificaciones
Soporte para microplacas apilable | |
Mezcladores de vórtices de microplacas 02-216-108 y 02-216-109 | |
8 |