Learn More
Fisherbrand™ Agitadores magnéticos RT Basic
Fiabilidad con la simplicidad de enchufar y usar, ideal para aplicaciones rutinarias de agitación—
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
Includes: Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante (1 blanca y 1 negra)
Descripción
Disfrute de una gran fiabilidad con el agitador magnético «plug and play» RT Basic, ideal para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño. Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
- Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
- Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar la agitación uniforme en procedimientos experimentales
- El motor de CC sin escobillas no genera muestras calentadas ni “cocinadas”
- El cuerpo y la parte superior de polipropileno proporcionan una excelente resistencia química.
- Disponible en tres tamaños: 120 mm, 170 mm o 220 mm
- Control de velocidad analógico: De 150 a 2500 rpm
- Enchufe extraíble
- Bajo consumo de energía.
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
De 150 a 2500 rpm | |
2 L | |
4,72 in | |
5,12 x 5,12 x 2,56 in (130 x 30 x 65 mm) | |
65 mm | |
130 mm | |
30 mm | |
Conjunto de cables con distintos tapones |
Polipropileno | |
100/240 V | |
120 mm | |
2,56 in | |
5,12 in | |
5,12 in | |
50/60 Hz | |
De CC sin escobillas |