Learn More
Fisherbrand™ Impresora térmica RS232 para medidores de sobremesa de las series AB y XL accumet™
Cómodo y compacto
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.34000kg
Código de producto. 12880653
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Impresora térmica de huella pequeña
  • Compacta de 5,25 pulg L x 3,75 pulg An
  • Fuente de alimentación global para 100/240 VAC
  • Temperatura de funcionamiento: 0° a 50°C (de 41° a 104°F)
  • Peso de la unidad: 0,75 lb (0,34kg)
  • Serie RS-232
  • Ancho del papel: 2,3 in (58,4mm)
  • Anchura de impresión: 1,9 pulg (48,2 mm) en 384 puntos por línea
  • Cable de impresora (13-637-681) y rollos de papel (13-637-691) disponibles por separado
Información de órdenes
La impresora 13-637-690 es compatible con la serie 13-636-XLxxx (Modelos XL150, XL200, XL250, XL500, XL600), la serie 13-636-ABxxx (Modelos AB150, AB200, AB250) y la serie 13-636-AB15Plus (Modelo AB15P). El cable 13-637-680 (se vende por separado) es necesario para trabajar con la impresora AB15P.
La impresora 13-637-690 no es compatible con los medidores 13-636-XLxx (Modelos XL15, XL20, XL25, XL30, XL40, XL50, XL60).
Servicio Técnico
Un año de mano de obra & piezas (solo impresora)
Especificaciones
Especificaciones
5,25 x 3,75 pulg (0,13 m x 0,09 m)
0,13 m
3,75 in
5,25 in
100/240 V
0,09 m