Learn More
Electrothermal™ Mantas de polipropileno con control del calor
Incluye una carcasa exterior de polipropileno resistente a productos químicos y duradera. Las mantas de polipropileno con control del calor Fisher Scientific™ minimizan los daños por derrames y permiten la máxima transferencia de calor con mínimo riesgo de rotura de frascos.
Marca:  Electrothermal™ EM2000/CE
Detalles adicionales : Peso : 4.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798352
  • 464.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
14-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Regulación de la potencia del 0 al 100 %
• Regulador de potencia integrado
Certifications
CE
Warranty
One year
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml (67.6 oz)
2000 ml
115 V, de 50 a 60 Hz, 500 w
500 w
Heating Mantle
4.3 A
Carcasa de polipropileno
115 V
EM2000/CEX1
1.9 cm
450°C
Videos
Documentos
Ver productos accesorios