Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Test Tube Racks
Test tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15579004
  • 32.40€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Gradillas para tubos de ensayo para multitubos Vortexers de Fisherbrand™
Para su uso con Fisher Scientific Vortexeres multitubo
Gradillas de espuma codificadas por colores para tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 250 mL
Rack para tubos de ensayo
Vortexer multitubo de Fisher Scientific
12 mm
Azul
50