Learn More
Fisherbrand™ Agitador con placa calefactora Isotemp™
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303518
  • 316.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tecnología avanzada
  • Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
  • Temperatura ajustable en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática contra exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Opciones de placa superior en cerámica o aluminio
  • El diseño de pantalla elevada protege los componentes electrónicos frente a derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaños variables para diferentes volúmenes de muestras
  • Incluye barra de agitación
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Warranty
Tres años
Especificación
Especificación
1L
Cerámica
50/60 Hz
Placa calefactora con agitación
25.4 x 12.7 x 9.1 cm (10 x 5 x 3.6 pulg)
Reino Unido/AUS/CN
10.8 x 10.8 cm
230 V
Cumple la RoHS y conformidad CE
De 50 a 1,500 rpm
230 V, de 50 a 60 Hz
540°C
Videos
Documentación Ver productos accesorios