Learn More
Fisherbrand™ Placa calefactora con agitación Isotemp™
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento excepcionales para los protocolos rutinarios.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303528
  • 316.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Advanced technology
  • Slow-speed stirring, consistent speed control, and strong magnetic coupling
Flexible, robust design
  • Top plate choices in ceramic or aluminum
  • Raised display design protects electronics from spills
  • Optional temperature probe and splash guard protection shield
  • Variable sizes for different sample volumes
  • Includes stir bar
Certifications
cCSAus (100-120V models), CE (230V models)
Compliance
RoHS compliant
Warranty
Three years
Especificación
Especificación
4L
230 V
Agitador
De 50 a 1,500 rpm
Cumple la RoHS y conformidad CE
33 x 20.8 x 9.7 cm (13 x 8.2 x 3.8 pulg)
Reino Unido/AUS/CN
Aluminio
50/60 Hz
18.4 x 18.4 cm
230 V, de 50 a 60 Hz
Videos
Documentación Ver productos accesorios