Learn More
Fisherbrand™ Placa calefactora Isotemp™
Disfrute de una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
191.00€ - 330.00€
Especificación
Descripción Placa calefactora
Hertz 50/60 Hz
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Material de la placa superior Requisitos eléctricos Tipo de enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de la placa superior Requisitos eléctricos Tipo de enchufe Precio Cantidad y disponibilidad  
15313518 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica 230 V, de 50 a 60 Hz UE 211.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-04-2019
Añadir a la cesta
15313538 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica 230 V, de 50 a 60 Hz UE 330.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-04-2019
Añadir a la cesta
15343508 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica 230 V, de 50 a 60 Hz UE 191.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 30-04-2019
Añadir a la cesta
15373518 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Aluminio 230 V, de 50 a 60 Hz UE 261.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tecnología avanzada
  • Acoplamiento magnético fuerte
  • Temperatura ajustable en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática contra exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Opciones de placa superior en cerámica o aluminio
  • El diseño de pantalla elevada protege los componentes electrónicos frente a derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaños variables para diferentes volúmenes de muestras
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Warranty
Tres años
Especificación
Especificación
Placa calefactora
50/60 Hz