Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placas calefactoras Isotemp™, ambiente a 400 °C, cerámica
Forma: Cuadrada; Tamaño: 10,25 x 10,25 pulg; Tipo de enchufe: Estilo UE
Marca:  Fisherbrand™
396.04 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.50800kg
Código de producto. 15313538
  • 456.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disfrute de una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. Disponibles en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • Acoplamiento magnético fuerte
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática en caso de exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Especificaciones
Reino Unido/UE/CN
Placa caliente
Cumple la RoHS y conformidad CE
Cuadrada
Cerámica
Temperatura ambiente de hasta 400 °C
16,2 in
10,2 cm
28,7 cm
50/60 Hz
16,2 x 11,3 x 4 pulg (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
3 años
230 V
Placa calefactora
26 x 26 cm (10,25 x 10,25 pulg)
4 pulg
11,3 in
41,1 cm
230 V, 50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios