Learn More
Fisherbrand™ Agitador con placa calefactora Isotemp™
Disfrute de un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
307.00€ - 428.00€
Especificación
Descripción Placa calefactora con agitación
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Material de la placa superior Tipo de enchufe Temperatura máxima Área superficial calorífica (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de la placa superior Tipo de enchufe Temperatura máxima Área superficial calorífica (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15303518 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica Reino Unido/AUS/CN 540°C 10.8 x 10.8 cm 316.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
15323528 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Aluminio UE 300°C 18.4 x 18.4 cm 390.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
15363518 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica Reino Unido/AUS/CN 540°C 18.4 x 18.4 cm 354.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
15363538 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica Reino Unido/AUS/CN 400°C 26.0 x 26.0 cm 428.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 27-02-2019
Añadir a la cesta
15393508 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica UE 540°C 10.8 x 10.8 cm 307.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-01-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
15343528 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Aluminio Reino Unido/AUS/CN 300°C 18.4 x 18.4 cm 399.00€
cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
15353538 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica UE 400°C 26.0 x 26.0 cm 419.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-01-2019
Añadir a la cesta
15353518 Ver productos accesorios Fisherbrand™
Cerámica UE 540°C 18.4 x 18.4 cm 345.00€
cada uno
Fecha estimada de envío
05-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Tecnología avanzada
  • Mezcla a baja velocidad, control uniforme de la velocidad y acoplamiento magnético fuerte
  • Temperatura ajustable en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática contra exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Opciones de placa superior en cerámica o aluminio
  • El diseño de pantalla elevada protege los componentes electrónicos frente a derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaños variables para diferentes volúmenes de muestras
  • Incluye barra de agitación
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Warranty
Tres años
Especificación
Especificación
Placa calefactora con agitación