Learn More
Fisherbrand™ Placa calefactora Isotemp™
Disfrute de una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Marca:  Fisherbrand™
198.00 EUR hasta el 2019-02-28
Use el código promocional "13474" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15323518
  • 220.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tecnología avanzada
  • Acoplamiento magnético fuerte
  • Temperatura ajustable en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Protección automática contra exceso de temperatura
Diseño sólido y flexible
  • Opciones de placa superior en cerámica o aluminio
  • El diseño de pantalla elevada protege los componentes electrónicos frente a derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaños variables para diferentes volúmenes de muestras
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Warranty
Tres años
Especificación
Especificación
540°C
Cerámica
50/60 Hz
Reino Unido/AUS/CN
230 V, de 50 a 60 Hz
230 V
18.4 x 18.4 cm
Cumple la RoHS y conformidad CE
33 x 20.8 x 9.7 cm (13 x 8.2 x 3.8 pulg)
Placa calefactora
Videos
Documentación Ver productos accesorios