Learn More
Fisherbrand™ Agitador con placa calefactora Isotemp™ Advanced
Rendimiento y seguridad fiables junto con un control preciso. Disponibles con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15303538
  • 645.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Diseño intuitivo
  • Opciones de placa superior en cerámica o aluminio
  • El diseño de pantalla elevada protege los componentes electrónicos contra derrames
  • Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
  • Incluye sonda de temperatura PT100 de acero inoxidable, barra de agitación, varilla de soporte y kit de pinzas
  • Protección contra salpicaduras opcional
Tecnología avanzada
  • StirTrac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
  • Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
  • Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C excepto si se utiliza la sonda de temperatura, en cuyo caso se puede controlar en incrementos de 0.1 grado por debajo de 100 °C
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Warranty
Tres años
Especificación
Especificación
4L
Cerámica
50/60 Hz
Placa calefactora con agitación
33 x 20.8 x 9.7 cm (13 x 8.2 x 3.8 pulg)
Reino Unido/AUS/CN
18.4 x 18.4 cm
230 V
Cumple la RoHS y conformidad CE
De 50 a 1,500 rpm
230 V, de 50 a 60 Hz
450°C
Videos
Documentación Ver productos accesorios