Learn More
Fisherbrand™ Baños de circulación acrílicos calefactados abiertos Isotemp™ 4100 H19A
Los baños con calefacción de acrílico abiertos están equipados con placas de puente para la colocación del cabezal de control
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 78.00000kg
Descripción
De gran valor para clientes que necesitan observar el comportamiento de la aplicación dentro del baño.
- Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
- Con baños de 19 litros
- Visualización sencilla de la muestra durante el funcionamiento
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 80 °C
Especificaciones
De 15,59 l a 19,89 l (de 527,4 a 672.8 oz.) | |
17 L/min | |
De 10 °C a 80 °C | |
310 mbar | |
±0.05°C | |
20,7 in | |
13,9 in | |
13,3 in | |
20 lb. | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
De 15,6 L a 19,9 L | |
Fuerza | |
Baño de circulación acrílico calefactado abierto Isotemp™ | |
4100 H19A | |
20,7 x 13,9 x 13,3 in (52,5 x 35,3 x 33,7 cm) | |
52,5 cm | |
35,3 cm | |
33,7 cm | |
9,1 kg | |
230 V |