Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ 4100 H12A Open Heated Acrylic Bath Circulators
Acrylic open heated baths are fitted with bridge plates for placement of the control head
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 7.10000kg
Descripción
De gran valor para clientes que necesitan observar cómo se comporta la aplicación dentro del baño.
- Capacidad de calentamiento hasta 1000 vatios
- Con baños de 12 litros
- Visualización sencilla de la muestra durante el funcionamiento
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 80 °C
Especificaciones
De 10,09 l a 12,79 (de 341,5 a 432.8 oz.) | |
17 L/min | |
Ambiente de +10 a 80 °C | |
1,2 | |
4100 H12A | |
13,7 x 13,9 x 13,3 in (34,7 x 35,3 x 33,7 cm) | |
36,5 cm | |
35,3 cm | |
33,7 cm | |
7,7 kg |
De 10,1 L a 12,8 L | |
Fuerza | |
Baño de circulación acrílico calefactado abierto Isotemp™ | |
310 mbar | |
±0.05°C | |
14,4 in | |
13,9 in | |
13,3 in | |
16,9 lb. | |
230 V, 50 Hz |