Learn More
Fisherbrand™ Heavy-Duty Vortex Mixers
Strong, consistent mixing action for up to 8 microplates with optional accessory attachments.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 6.40000kg
Includes: Cabezal de copa, soporte universal con cubierta, inserto de microtubo de espuma para (38) microtubos de 1,5 a 2,0 ml y un cable y enchufe de tres alambres extraíbles de 234 cm (230 V disponible).
Descripción
- Diseñado para servicio continuo.
- El diseño de alta resistencia y motor eficiente permiten que el mezclador funcione en servicio continuo y el uso de todos los accesorios en todos los intervalos de velocidad.
- Garantía de 5 años
Modelo estándar
- Mezclador analógico de velocidad variable
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: El modo táctil para tubos de mezcla cuando se pulsa el cabezal de copa o el soporte universal con cubierta o el modo activado cuando se utiliza cualquiera de los accesorios para un funcionamiento continuo.
- Controles: Interruptor de alimentación eléctrica de 3 vías; mando de velocidad: 1 a 10 marcas de dial variables
- Para aplicaciones que exigen resultados repetibles.
- Controles de pantalla táctil y pantallas LED
- Resultados precisos de velocidad y tiempo
- Control por microprocesador: Interruptor de alimentación eléctrica de 3 vías, pantalla LED para teclas arriba/abajo de tiempo/velocidad para control de punto de ajuste
- El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, la unidad se apagará cuando el tiempo llegue a cero.
- Puede elegir entre dos modos de funcionamiento: El modo táctil que activa el mezclado al pulsar el cabezal de la copa o el modo continuo cuando se utilizan accesorios.
Certifications
Lista CSA, marca CE
Servicio Técnico
Garantía de 5 años
Especificaciones
4,9 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
30 W | |
Agitador vórtex | |
50/60 Hz | |
9,85 pulg | |
6,6 pulg. | |
Analógico |
De 300 rpm a 3500 rpm | |
230 V | |
0,13 A | |
Tapón US | |
24,1 x 16,8 cm (9,5 x 6,6 in) | |
24,1 cm | |
16,8 cm | |
Estándar |