Learn More
Fisherbrand™ Pipeteadores multicanal Elite™
El nuevo diseño ergonómico mejorado proporciona un recién diseñado apoyadedos y soporte para dedo índice y mano con el fin de ofrecer la máxima comodidad
497.00€ - 575.00€
Productos 4
Código de producto Marca Volumen de intervalo (métrico) Número de canales Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen de intervalo (métrico) Número de canales Precio Cantidad y disponibilidad  
11835772 Ver productos accesorios Fisherbrand™
De 5 a 50 μl 8 497.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11845772 Ver productos accesorios Fisherbrand™
De 30 a 300 μl 8 497.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
07-06-2019
Añadir a la cesta
11815772 Ver productos accesorios Fisherbrand™
De 1 a 10 μl 8 497.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11885772 Ver productos accesorios Fisherbrand™
De 30 a 300 μl 12 575.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Pipetas de 8 y 12 canales con intervalo de volumen de 1 a 300 μl
  • Totalmente esterilizable en autoclave: se puede esterilizar en autoclave con vapor la pipeta completa.
  • Fuerzas de presión sobre émbolo extremadamente bajas que permiten trabajar durante más tiempo sin fatiga y reducen el riesgo de lesiones por RSI
  • Expulsión de punta de tacto suave: un mecanismo de ajuste que reduce la fuerza de expulsión de la punta en hasta un 50 %—
  • Mando ergonómico cómo y ligero: agarre cómodo y fijación de punta sin esfuerzo
  • Ajuste óptimo con puntas de pipeta SureOne: el mejor rendimiento de pipeteo
  • Pistón de súper explosión: crea una presión de aire 150 % mayor que con un pistón convencional para la dispensación de microgotas